Documentos clave
SAB4100018
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYP2E1 antibody produced in mouse
culture supernatant
Sinónimos:
Anti-CPE1, Anti-CYP2E, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, Anti-P450-J, Anti-P450C2E
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CYP2E1-C25, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen 56.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP2E1(1571)
Inmunógeno
CYP2E1 purified recombinant protein
Forma física
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)