SAB3701447
Monoclonal Anti-IDO2 antibody produced in mouse
clone 1HC, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-3-dioxygenase 2, Anti-Ido, Anti-Ido2, Anti-Indol1, Anti-Indoleamine 2
Seleccione un Tamaño
MXP 11,084.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 11,084.00
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1HC, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ido2(209176)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)