SAB3701015
Anti-Mouse IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
HRP
Seleccione un Tamaño
MXP 6,429.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 6,429.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
origen biológico
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)