Documentos clave
SAB3700494
Sigma-Aldrich
Anti-HAMSTER IgG (H+L)-Alkaline Phosphatase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ALP, Alk Phos
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 5,803.00
MXP 5,803.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 5,803.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
MXP 5,803.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
hamster
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Golden Syrian Hamster IgG coupled to agarose beads. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), Anti-Rabbit Serum, Golden Syrian Hamster IgG, and Golden Syrian Hamster Serum.
Inmunógeno
Golden Syrian Hamster IgG, whole molecule
Propiedades físicas
Antibody format: IgG
Forma física
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)