SAB3700317
Anti-Goat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ALP, Alk Phos
Seleccione un Tamaño
MXP 4,822.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 4,822.00
origen biológico
donkey
Nivel de calidad
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
goat
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)