SAB3500794
Anti-CLEC7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BGR, Anti-CANDF4, Anti-CD369, Anti-CLECSF12, Anti-DECTIN1, Anti-SCARE2
Seleccione un Tamaño
MXP 10,750.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,750.00
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 27 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLEC7A(64581)
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)