Documentos clave
SAB3500696
Sigma-Aldrich
Anti-SPATA18 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 10,750.00
MXP 10,750.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 10,750.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,750.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
origen biológico
chicken
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
mol peso
59 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of human SPATA18.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500696.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)