Documentos clave
SAB3500432
Sigma-Aldrich
Anti-Bcl-10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CIPER, Anti-CLAP
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 8,267.00
MXP 8,267.00
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 8,267.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 8,267.00
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 31 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL10(8915)
Inmunógeno
Bcl10 antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of human Bcl10.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500432.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)