Documentos clave
SAB3500352
Sigma-Aldrich
Anti-SCO1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Cytochrome oxidase deficient homolog 1, Anti-Synthesis of cytochrome c oxidase 1
Seleccione un Tamaño
100 μG
MXP 11,022.00
MXP 11,022.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
MXP 11,022.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 11,022.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCO1(6341)
Inmunógeno
SCO1 antibody was raised against a 14 amino acid peptide from near the center of human SCO1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500352.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)