SAB3500031
Anti-NORRIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EVR2, Anti-FEVR, Anti-ND, Anti-NDP, Anti-Norrie disease protein
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NDP(4693)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)