Documentos clave
SAB2900034
Sigma-Aldrich
Anti-GPR81/FKSG80 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FKSG80, GPR81
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR81(27198)
Inmunógeno
Synthetic 17 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR81. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey (100%); Bat (94%); Marmoset, Platypus (88%); Mouse, Hamster (82%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)