Documentos clave
SAB2501733
Sigma-Aldrich
Anti-KLHDC8B antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ11302, MGC35097, kelch domain containing 8B, kelch domain-containing protein 8B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB2501733 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, mouse, bovine, canine, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
Peptide with sequence C-TKLPRSLRMRDK, from the internal region of the protein sequence according toNP_775817.1
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)