SAB2103568
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat, pig
técnicas
western blot: suitable
secuencia del inmunógeno
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LCN1(3933)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)