SAB2101536
Anti-MX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-IFI-78K, Anti-IFI78, Anti-MX, Anti-MxA, Anti-Myxovirus (influenza virus) resistance 1, interferon-inducible protein p78 (mouse)
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
mol peso
75 kDa
reactividad de especies
dog, pig, human
envase
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MX1(4599)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)