Documentos clave
SAB1413281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RLF antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RLF
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
37.73 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~0.3-1 μg/μL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a, kappa
Nº de acceso Protein ID
NM_012421
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RLF(6018)
Descripción general
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant RLF.
Inmunógeno
RLF (NP_036553.1, 1805 a.a. ~ 1913 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Secuencia
SNDLTGNVVANNMVNDSEPEVDIPHSSSDSTIHENLTAIPPLIVAETTTVPSLENLRVVLDKALTDCGELALKQLHYLRPVVVLERSKFSTPILDLFPTKKTDELCVGS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nota de preparación
Purification by Protein A sepharose
Almacenamiento y estabilidad
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L M Bourke et al.
Differentiation; research in biological diversity, 94, 8-20 (2016-12-09)
Recently we reported that Rearranged L-Myc Fusion, RLF, acts as an epigenetic modifier maintaining low levels of DNA methylation at CpG island shores and enhancers across the genome. Here we focus on the phenotype of Rlf null mutant mice generated