Documentos clave
SAB1413264
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INPPL1 (phospho Y1135) antibody produced in rabbit
clone 1D2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1135)
Información sobre el gen
human ... INPPL1(3636)
Inmunógeno
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding Y1135 of human INPPL1.
Forma física
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide, 0.1% BSA).
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)