SAB1412661
ANTI-RXRA antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, FLJ16733, RXRA
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43.89 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RXRA(6256)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MLGSWPARTFHPGACVSRRPSAPWKHTASGKDSPDLRFSEHGVSQEFWAGGLVAVLEMTPSPSPWGTQEGPAGMCSLWVVGWCPCRGAGVRDLVLVHAGVWCKHVCAVQRDACGESRTPAPPRKGGAVTSVLCLFLIKTFPLFSYKFASCKQVHKDPPLVKSGFE
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)