Documentos clave
SAB1412632
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC3 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HTX, HTX1, ZIC3, ZNF203
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1412632 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.86 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZIC3(7547)
Descripción general
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This nuclear protein probably functions as a transcription factor in early stages of left-right body axis formation. Mutations in this gene cause X-linked visceral heterotaxy, which includes congenital heart disease and left-right axis defects in organs. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ZIC3 (NP_003404.1, 182 a.a. ~ 274 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQVHLGLRGELFGRADPYRPVASPRTDPYAAGAQFPNYSPMNMNMGVNVAAHHGPGAFFRYMRQPIKQELSCKWIDEAQLSRPKKSCDRTFST
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)