Documentos clave
SAB1412453
Sigma-Aldrich
ANTI-STK32A antibody produced in mouse
clone 1G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC22688, STK32A, YANK1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1412453 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STK32A(202374)
Inmunógeno
STK32A (AAH21666, 67 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVFKELQIMQGLEHPFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVHFKEETVKLFICELVMALDYLQNQRIIHRDMKPDNILLDEHDTWLSYKSH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)