Documentos clave
SAB1412368
Sigma-Aldrich
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 2F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PUM2(23369)
Inmunógeno
PUM2 (NP_056132, 106 a.a. ~ 205 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLDSRFRKGNFGTRDAETDGPEKGDQKGKASPFEEDQNRDLKQGDDDDSKINGRGLPNGMDADCKDFNRTPGSRQASPTEVVERLGPNTNPSEGLGPLPN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)