Documentos clave
SAB1412197
Sigma-Aldrich
ANTI-ANXA10 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ANX14, ANXA10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 61.38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANXA10(11199)
Descripción general
This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. The function of this gene has not yet been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ANXA10 (AAH07320, 1 a.a. ~ 324 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MFCGDYVQGTIFPAPNFNPIMDAQMLGGALQGFDCDKDMLINILTQRCNAQRMMIAEAYQSMYGRDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNLQEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINECYDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAGDAEDY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)