SAB1412131
ANTI-FLJ20643 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ20643, NOP17
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FLJ20643(55011)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
MANPKLLGLELSEAEAIGADSARFEELLLQASKELQQAQTTRPESTQIQPQPGFCIKTNSSEGKVFINICHSPSIPPPADVTEEELLQMLEEDQAGFRIPMSLGEPHAELDAKGQGCTAYDVAVNSDFYRRMQNSDFLRELVITIAREGLEDKYNLQLNPEWRMMKNRPFMGSISQQNIRSEQRPRIQELGDLYTPAPGRAESGPEKPHLNLWLEAPDLLLAEIDLPKLDGALGLSLEIGENRLVMGGPQQLYHLDAYIPLQINSHESKAAFHRKRKQLMVAMPLLLVPS
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)