Documentos clave
SAB1411997
Sigma-Aldrich
ANTI-GRK7 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GPRK7, GRK7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRK7(131890)
Descripción general
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. It is specifically expressed in the retina and the encoded protein has been shown to phosphorylate cone opsins and initiate their deactivation. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GRK7 (NP_631948, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVDMGALDNLIANTAYLQARKPSDCDSKELQRRRRSLALPGLQGCAELRQKLSLNFHSLCEQQPIGRRLFRDFLATVPTFRKAATFLEDVQNWELAEEGP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)