SAB1411928
ANTI-MUS81 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ21012, FLJ44872, MUS81
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 61.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MUS81(80198)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAAPVRLGRKRPLPACPNPLFVRWLTEWRDEATRSRHRTRFVFQKALRSLRRYPLPLRSGKEAKILQHFGDGLCRMLDERLQRHRTSGGDHAPDSPSGENSPAPQGRLAEVQDSSMPVPAQPKAGGSGSYWPARHSGARVILLVLYREHLNPNGHHFLTKEELLQRCAQKSPRVAPGSAPPWPALRSLLHRNLVLRTHQPARYSLTPEGLELAQKLAESEGLSLLNVGIGPKEPPGEETAVPGAASAELASEAGVQQQPLELRPGEYRVLLCVDIGETRGGGHRPELLRELQRLHVTHTVRKLHVGDFVWVAQETNPRDPANPGELVLDHIVERKRLDDLCSSIIDGRFREQKFRLKRCGLERRVYLVEEHGSVHNLSLPESTLLQAVTNTQVIDGFFVKRTADIKESAAYLALLTRGLQRLYQGHTLRSRPWGTPGNPESGAMTSPNPLCSLLTFSDFNAGAIKNKAQSVREVFARQLMQVRGVSGEKAAALVDRYSTPASLLAAYDACATPKEQETLLSTIKCGRLQRNLGPALSRTLSQLYCSYGPLT
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)