Documentos clave
SAB1411889
Sigma-Aldrich
ANTI-KRT74 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
K6IRS4, KRT5C, KRT6IRS4, KRT74
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 58.19 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT74(121391)
Descripción general
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. This protein belongs to a family of keratins that are specifically expressed in the inner root sheath of hair follicles
Inmunógeno
KRT74 (AAI60050.1, 1 a.a. ~ 529 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQLNIKSSGDKGNFSVHSAVVPRKAVGSLASYCAAGRGAGAGFGSRSLYSLGGNRRISFNVAGGGVRAGGYGFRPGSGYGGGRASGFAGSMFGSVALGPACLSVCPPGGIHQVTVNKSLLAPLNVELDPEIQKVRAQEREQIKVLNDKFASFIDKVRFLEQQNQVLETKWELLQQLDLNNCKKNLEPILEGYISNLRKQLETLSGDRVRLDSELRSMRDLVEDYKKRYEVEINRRTTAENEFVVLKKDADAAYAVKVELQAKVDSLDKEIKFLKCLYDAEIAQIQTHASETSVILSMDNNRDLDLDSIIAEVRMHYEEIALKSKAEAEALYQTKIQELQLAASRHGDDLKHTRSEMVELNRLIQRIRCEIGNVKKQRASLETAIADAEQRGDNALKDAQAKLDELEGALHQAKEELARMLREYQELMSLKLALDMEIATYRKLLEGEECRMSGENPSSVSISVISSSSYSYHHPSSAGVDLGASAVAGSSGSTQSGQTKTTEARGGDLKDTQGKSTPASIPARKATR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)