SAB1411814
ANTI-FOXO1A antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FKH1, FKHR, FOXO1A
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.07 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aλ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXO1A(2308)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
msqyncapg llkelltsds pphndimtpv dpgvaqpnsr vlgqnvmmgp nsvmstygsq ashnkmmnps shthpghaqq tsavngrplp htvstmphts gmnrl
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)