Documentos clave
SAB1411714
Sigma-Aldrich
Anti-CDC34 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
E2-CDC34, UBC3, UBE2R1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 26.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC34(997)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the ubiquitin-conjugating enzyme family. Ubiquitin-conjugating enzyme catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins. This protein is a part of the large multiprotein complex, which is required for ubiquitin-mediated degradation of cell cycle G1 regulators, and for the initiation of DNA replication. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CDC34 (NP_004350.1, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARPLVPSSQKALLLELKGLQEEPVEGFRVTLVDEGDLYNWEVAIFGPPNTYYEGGYFKARLKFPIDYPYSPPAFRFLTKMWHPNIYETGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMYRKWKESKGKDREYTDIIRKQVLGTKVDAERDGVKVPTTLAEYCVKTKAPAPDEGSDLFYDDYYEDGEVEEEADSCFGDDEDDSGTEES
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)