Documentos clave
SAB1411676
Sigma-Aldrich
Anti-GTPBP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
GP-1, GP1, HSPC018, MGC20069
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 63.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GTPBP1(9567)
Descripción general
This gene is upregulated by interferon-gamma and encodes a protein that is a member of the AGP11/GTPBP1 family of GTP-binding proteins. A structurally similar protein has been found in mouse, where disruption of the gene for that protein had no observable phenotype. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GTPBP1 (ENSP00000334787, 1 a.a. ~ 584 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDEGCGETIYVIGQGSDGTEYGLSEADMEASYATVKSMAEQIEADVILLRERQEAGGRVRDYLVRKRVGDNDFLEVRVAVVGNVDAGKSTLLGVLTHGELDNGRGFARQKLFRHKHEIESGRTSSVGNDILGFDSEGNVVNKPDSHGGSLEWTKICEKSTKVITFIDLAGHEKYLKTTVFGMTGHLPDFCMLMVGSNAGIVGMTKEHLGLALALNVPVFVVVTKIDMCPANILQETLKLLQRLLKSPGCRKIPVLVQSKDDVIVTASNFSSERMCPIFQISNVTGENLDLLKMFLNLLSPRTSYREEEPAEFQIDDTYSVPGVGTVVSGTTLRGLIKLNDTLLLGPDPLGNFLSIAVKSIHRKRMPVKEVRGGQTASFALKKIKRSSIRKGMVMVSPRLNPQASWEFEAEILVLHHPTTISPRYQAMVHCGSIRQTATILSMDKDCLRTGDKATVHFRFIKTPEYLHIDQRLVFREGRTKAVGTITKLLQTTNNSPMNSKPQQIKMQSTKKGPLTKRDEGGPSGGPAVGAPPPGDEASSVGAGQPAASSNLQPQPKPSSGGRRRGGQRHKVKSQGACVTPASGC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)