Documentos clave
SAB1411457
Sigma-Aldrich
Anti-PUS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC11268, MLASA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
El producto SAB1411457 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PUS1(80324)
Descripción general
This gene encodes a pseudouridine synthase that converts uridine to pseudouridine once it has been incorporated into an RNA molecule. The encoded enzyme may play an essential role in tRNA function and in stabilizing the secondary and tertiary structure of many RNAs. A mutation in this gene has been linked to mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia. Alternate splicing results in multiple transcript variants
Inmunógeno
PUS1 (AAH02901.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGNAEPPPAGAACPQDRRSCSGRAGGDRVWEDGEHPAKKLKSGGDEERREKPPKRKIVLLMAYSGKGYHGMQRNVGSSQFKTIEDDLVSALVRSGCIPENHGEDMRKMSFQRCARTDKGVSAAGQVVSLKVWLIDDILEKINSHLPSHIRILGLKRVTGGFNSKNRCDARTYCYLLPTFAFAHKDRDVQDETYRLSAETLQQVNRLLACYKGTHNFHNFTSQKGPQDPSACRYILEMYCEEPFVREGLEFAVIRVKGQSFMMHQIRKMVGLVVAIVKGYAPESVLERSWGTEKVDVPKAPGLGLVLERVHFEKYNQRFGNDGLHEPLDWAQEEGKVAAFKEEHIYPTIIGTERDERSMAQWLSTLPIHNFSATALTAGGTGAKVPSPLEGSEGDGDTD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)