Documentos clave
SAB1411107
Sigma-Aldrich
Anti-CTPS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp686C17207, FLJ43358, MGC32997
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1411107 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 65.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTPS2(56474)
Descripción general
The protein encoded by this gene catalyzes the formation of CTP from UTP with the concomitant deamination of glutamine to glutamate. This protein is the rate-limiting enzyme in the synthesis of cytosine nucleotides, which play an important role in various metabolic processes and provide the precursors necessary for the synthesis of RNA and DNA. Cancer cells that exhibit increased cell proliferation also exhibit an increased activity of this encoded protein. Thus, this protein is an attractive target for selective chemotherapy. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been described for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CTPS2 (NP_062831.3, 1 a.a. ~ 586 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKYILVTGGVISGIGKGIIASSIGTILKSCGLRVTAIKIDPYINIDAGTFSPYEHGEVFVLNDGGEVDLDLGNYERFLDINLYKDNNITTGKIYQHVINKERRGDYLGKTVQVVPHITDAVQEWVMNQAKVPVDGNKEEPQICVIELGGTIGDIEGMPFVEAFRQFQFKAKRENFCNIHVSLVPQLSATGEQKTKPTQNSVRALRGLGLSPDLIVCRSSTPIEMAVKEKISMFCHVNPEQVICIHDVSSTYRVPVLLEEQSIVKYFKERLHLPIGDSASNLLFKWRNMADRYERLQKICSIALVGKYTKLRDCYASVFKALEHSALAINHKLNLMYIDSIDLEKITETEDPVKFHEAWQKLCKADGILVPGGFGIRGTLGKLQAISWARTKKIPFLGVCLGMQLAVIEFARNCLNLKDADSTEFRPNAPVPLVIDMPEHNPGNLGGTMRLGIRRTVFKTENSILRKLYGDVPFIEERHRHRFEVNPNLIKQFEQNDLSFVGQDVDGDRMEIIELANHPYFVGVQFHPEFSSRPMKPSPPYLGLLLAATGNLNAYLQQGCKLSSSDRYSDASDDSFSEPRIAELEIS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)