Documentos clave
SAB1411034
Sigma-Aldrich
Anti-PNPO antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10535, PDXPO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1411034 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 30 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PNPO(55163)
Descripción general
The enzyme encoded by this gene catalyzes the terminal, rate-limiting step in the synthesis of pyridoxal 5′-phosphate, also known as vitamin B6. Vitamin B6 is a required co-factor for enzymes involved in both homocysteine metabolism and synthesis of neurotransmitters such as catecholamine. Mutations in this gene result in pyridoxamine 5′-phosphate oxidase (PNPO) deficiency, a form of neonatal epileptic encephalopathy. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PNPO (NP_060599.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTCWLRGVTATFGRPAEWPGYLSHLCGRSAAMDLGPMRKSYRGDREAFEETHLTSLDPVKQFAAWFEEAVQCPDIGEANAMCLATCTRDGKPSARMLLLKGFGKDGFRFFTNFESRKGKELDSNPFASLVFYWEPLNRQVRVEGPVKKLPEEEAECYFHSRPKSSQIGAVVSHQSSVIPDREYLRKKNEELEQLYQDQEVPKPKSWGGYVLYPQVMEFWQGQTNRLHDRIVFRRGLPTGDSPLGPMTHRGEEDWLYERLAP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Weimin Ren et al.
Aging, 11(7), 2151-2176 (2019-04-16)
Pyridoxine 5'-phosphate oxidase (PNPO) is a converting enzyme for an active form of vitamin B6. This study aims to evaluate the biological function and the regulatory mechanism of PNPO in human breast invasive ductal carcinoma (IDC). We unveiled for the