Documentos clave
SAB1410999
Sigma-Aldrich
Anti-CPVL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HVLP, MGC10029
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1410999 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 54.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPVL(54504)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a carboxypeptidase and bears strong sequence similarity to serine carboxypeptidases. Carboxypeptidases are a large class of proteases that act to cleave a single amino acid from the carboxy termini of proteins or peptides. The exact function of this protein, however, has not been determined. At least two alternatively spliced transcripts which encode the same protein have been observed. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CPVL (AAH16838.1, 1 a.a. ~ 476 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVGAMWKVIVSLVLLMPGPCDGLFRSLYRSVSMPPKGDSGQPLFLTPYIEAGKIQKGRELSLVGPFPGLNMKSYAGFLTVNKTYNSNLFFWFFPAQIQPEDAPVVLWLQGGPGGSSMFGLFVEHGPYVVTSNMTLRDRDFPWTTTLSMLYIDNPVGTGFSFTDDTHGYAVNEDDVARDLYSALIQFFQIFPEYKNNDFYVTGESYAGKYVPAIAHLIHSLNPVREVKINLNGIAIGDGYSDPESIIGGYAEFLYQIGLLDEKQKKYFQKQCHECIEHIRKQNWFEAFEILDKLLDGDLTSDPSYFQNVTGCSNYYNFLRCTEPEDQLYYVKFLSLPEVRQAIHVGNQTFNDGTIVEKYLREDTVQSVKPWLTEIMNNYKVLIYNGQLDIIVAAALTERSLMGMDWKGSQEYKKAEKKVWKIFKSDSEVAGYIRQVGDFHQVIIRGGGHILPYDQPLRAFDMINRFIYGKGWDPYVG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)