Documentos clave
SAB1410762
Sigma-Aldrich
Anti-LSP1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
WP34, pp52
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LSP1(4046)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes an intracellular F-actin binding protein. The protein is expressed in lymphocytes, neutrophils, macrophages, and endothelium and may regulate neutrophil motility, adhesion to fibrinogen matrix proteins, and transendothelial migration. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LSP1 (AAH01785.1, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEASSDPGAEEREELLGPTAQWSVEDEEEAVHEQCQHERDRQLQAQDEEGGGHVPERPKQEMLLSLKPSEAPELDEDEGFGDWSQRPEQRQQHEGAQGTLDSGEPPQCRSPEGEQEDRPGLHAYEKEDSDEVHLEELSLSKEGPGPEDTVQDNLGAAGAEEEQEEHQKCQQPRTPSPLVLEGTIEQSSPPLSPTTKLIDRTESLNRSIEKSNSVKKSQPDLPISKIDQWLEQYTQAIETAGRTPKLARQASIELPSMAVASTKSRWETGEVQAQSAAKTPSCKDIVAGDMSKKSLWEQKGGSKTSSTIKSTPSGKRYKFVATGHGKYEKVLVEGGPAP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)