SAB1410580
Anti-CTNNA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC26194, MGC75041, VR22
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 57.3 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CTNNA3(29119)
Inmunógeno
Sequence
MSAETPITLNIDPQDLQVQTFTVEKLLEPLIIQVTTLVNCPQNPSSRKKGRSKRASVLLASVEEATWNLLDKGEKIAQEATVLKDELTASLEEVRKESEALKVSAERFTDDPCFLPKREAVVQAARALLAAVTRLLILADMIDVMCLLQHVSAFQRTFESLKNVANKSDLQKTYQKLGKELENLDYLAFKRQQDLKSPNQRDEIAGARASLKENSPLLHSICSACLEHSDVASLKASKDTVCEEIQNALNVISNASQGIQNMTTPPEPQAATLGSALDELENLIVLNPLTVTEEEIRPSLEKRLEAIISGAALLADSSCTRDLHRERIIAECNAIRQALQDLLSEYMNNAGKKERSNTLNIALDNMCKKTRDLRRQLRKAIIDHVSDSFLDTTVPLLVLIEAAKNGREKEIKEYAAIFHEHTSRLVEVANLACSMSTNEDGIKIVKIAANHLETLCPQIINAALALAARPKSQAVKNTMEMYKRTWENHIHVLTEAVDDITSIDDFLAVSGMFLFF
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)