Documentos clave
SAB1410501
Sigma-Aldrich
Anti-GAS2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC32610
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAS2(2620)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a caspase-3 substrate that plays a role in regulating microfilament and cell shape changes during apoptosis. It can also modulate cell susceptibility to p53-dependent apoptosis by inhibiting calpain activity. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GAS2 (NP_005247.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MCTALSPKVRSGPGLSDMHQYSQWLASRHEANLLPMKEDLALWLTNLLGKEITAETFMEKLDNGALLCQLAETMQEKFKESMDANKPTKNLPLKKIPCKTSAPSGSFFARDNTANFLSWCRDLGVDETCLFESEGLVLHKQPREVCLCLLELGRIAARYGVEPPGLIKLEKEIEQEETLSAPSPSPSPSSKSSGKKSTGNLLDDAVKRISEDPPCKCPNKFCVERLSQGRYRVGEKILFIRMLHNKHVMVRVGGGWETFAGYLLKHDPCRMLQISRVDGKTSPIQSKSPTLKDMNPDNYLVVSASYKAKKEIK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)