SAB1410175
Anti-DUSP12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DUSP1, YVH1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DUSP12(11266)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MLEAPGPSDGCELSNPSASRVSCAGQMLEVQPGLYFGGAAAVAEPDHLREAGITAVLTVDSEEPSFKAGPGVEDLWRLFVPALDKPETDLLSHLDRCVAFIGQARAEGRAVLVHCHAGVSRSVAIITAFLMKTDQLPFEKAYEKLQILKPEAKMNEGFEWQLKLYQAMGYEVDTSSAIYKQYRLQKVTEKYPELQNLPQELFAVDPTTVSQGLKDEVLYKCRKCRRSLFRSSSILDHREGSGPIAFAHKRMTPSSMLTTGRQAQCTSYFIEPVQWMESALLGVMDGQLLCPKCSAKLGSFNWYGEQCSCGRWITPAFQIHKNRVDEMKILPVLGSQTGKI
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)