Documentos clave
SAB1410150
Sigma-Aldrich
Anti-RAB31 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Rab22B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1410150 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21.45 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB31(11031)
Descripción general
Small GTP-binding proteins of the RAB family, such as RAB31, play essential roles in vesicle and granule targeting (Bao et al., 2002 [PubMed 11784320]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
RAB31 (AAH01148.1, 1 a.a. ~ 195 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMAIRELKVCLLGDTGVGKSSIVCRFVQDHFDHNISPTIGASFMTKTVPCGNELHKFLIWDTAGQERFHSLAPMYYRGSAAAVIVYDITKQDSFYTLKKWVKELKEHGPENIVMAIAGNKCDLSDIREVPLKDAKEYAESIGAIVVETSAKNAINIEELFQGISRQIPPLDPHENGNNGTIKVEKPTMQASRRCC
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)