Documentos clave
SAB1410016
Sigma-Aldrich
Anti-MAD2L1BP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CMT2, KIAA0110, MGC11282, RP1-261G23.6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAD2L1BP(9587)
Descripción general
The protein encoded by this gene was identified as a binding protein of the MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (MAD2/MAD2L1). MAD2 is a key component of the spindle checkpoint that delays the onset of anaphase until all the kinetochores are attached to the spindle. This protein may interact with the spindle checkpoint and coordinate cell cycle events in late mitosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MAD2L1BP (NP_001003690, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARVPLGRSLTLSPRLEHNGMTSAHHNFRLPGSRDSPASASQVAEIIDLEWYEKSEETHASQIELLETSSTQEPLNASEAFCPRDCMVPVVFPGPVSQEGCCQFTCELLKHIMYQRQQLPLPYEQLKHFYRKPSPQAEEMLKKKPRATTEVSSRKCQQALAELESVLSHLEDFFARTLVPRVLILLGGNALSPKEFYELDLSLLAPYSVDQSLSTAACLRRLFRAIFMADAFSELQAPPLMGTVVMAQGHRNCGEDWFRPKLNYRVPSRGHKLTVTLSCGRPSIRTTAWEDYIWFQAPVTFKGFRE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)