Documentos clave
SAB1409871
Sigma-Aldrich
Anti-RIOK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AD034, FLJ30006, MGC12903, bA288G3.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1409871 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 115.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIOK1(83732)
Descripción general
This gene includes two alternatively spliced transcript variants, which encode different isoforms. The function of this gene has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RIOK1 (NP_113668.2, 1 a.a. ~ 568 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDYRRLLMSRVVPGQFDDADSSDSENRDLKTVKEKDDILFEDLQDNVNENGEGEIEDEEEEGYDDDDDDWDWDEGVGKLAKGYVWNGGSNPQANRQTSDSSSAKMSTPADKVLRKFENKINLDKLNVTDSVINKVTEKSRQKEADMYRIKDKADRATVEQVLDPRTRMILFKMLTRGIITEINGCISTGKEANVYHASTANGESRAIKIYKTSILVFKDRDKYVSGEFRFRHGYCKGNPRKMVKTWAEKEMRNLIRLNTAEIPCPEPIMLRSHVLVMSFIGKDDMPAPLLKNVQLSESKARELYLQVIQYMRRMYQDARLVHADLSEFNMLYHGGGVYIIDVSQSVEHDHPHALEFLRKDCANVNDFFMRHSVAVMTVRELFEFVTDPSITHENMDAYLSKAMEIASQRTKEERSSQDHVDEEVFKRAYIPRTLNEVKNYERDMDIIMKLKEEDMAMNAQQDNILYQTVTGLKKDLSGVQKVPALLENQVEERTCSDSEDIGSSECSDTDSEEQGDHARPKKHTTDPDIDKKERKKMVKEAQREKRKNKIPKHVKKRKEKTAKTKKGK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)