Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB1409576
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK9 antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
A6, MGC23788, MGC41876, PTK9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 44.66 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK9(5756)
Descripción general
This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTK9 (AAH22344, 80 a.a. ~ 252 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VAFPISREAFQALEKLNNRQLNYVQLEIDIKNEIIILANTTNTELKDLPKRIPKDSARYHFFLYKHSHEGDYLESIVFIYSMPGYTCSIRERMLYSSCKSRLLEIVERQLQMDVIRKIEIDNGDELTADFLYEEVHPKQHAHKQSSAKPKGPAGKRGIRRLIRGPAETEATTD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)