Documentos clave
SAB1409558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTH antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PTH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1409558 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTH(5741)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a hormone secreted by parathyroid cells. This hormone elevates blood Ca2+ level by dissolving the salts in bone and preventing their renal excretion. Defects in this gene are a cause of familial isolated hypoparathyroidism (FIH). (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PTH (NP_000306, 32 a.a.-115 a.a.) full-length recombinant protein.
Sequence
SVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGEADKADVNVLTKAKSQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)