SAB1409483
Monoclonal Anti-CEP55 antibody produced in mouse
clone 6B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C10orf3, FLJ10540, URCC6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 76.78 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CEP55(55165)
Inmunógeno
Sequence
MSSRSTKDLIKSKWGSKPSNSKSETTLEKLKGEIAHLKASVDEITSGKGKLTDKERHRLLEKIRVLEAEKEKNAYQLTEKDKEIQRLRDQLKARYSTTALLEQLEETTREGERREQVLKALSEEKDVLKQQLSAATSRIAELESKTNTLRLSQTVAPNCFNSSINNIHEMEIQLKDALEKNQQWLVYDQQREVYVKGLLAKIFELEKKTETAAHSLPQQTKKPESEGYLQEEKQKCYNDLLASAKKDLEVERQTITQLSFELSEFRRKYEETQKEVHNLNQLLYSQRRADVQHLEDDRHKTEKIQKLREENDIARGKLEEEKKRSEELLSQVQFLYTSLLKQQEEQTRVALLEQQMQACTLDFENEKLDRQHVQHQLLVILKELRKARNQITQLESLKQLHEFAITEPLVTFQGETENREKVAASPKSPTAALNESLVECPKCNIQYPATEHRDLLVHVEYCSK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)