Documentos clave
SAB1409366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NFIC antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid, solution
Sinónimos:
CTF, CTF5, MGC20153, NF-I, NFI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1409366 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B6, monoclonal
Formulario
solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NFIC(4782)
Inmunógeno
NFIC (NP_005588, 314 a.a. ~ 423 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TEDMEGGISSPVKKTEMDKSPFNSPSPQDSPRLSSFTQHHRPVIAVHSGIARSPHPSSALHFPTTSILPQTASTYFPHTAIRYPPHLNPQDPLKDLVSLACDPASQQPGP
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)