Documentos clave
SAB1408783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEFTY1 antibody produced in mouse
clone 4D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LEFTB, LEFTYB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 66 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LEFTY1(10637)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the TGF-beta family of proteins. A similar secreted protein in mouse plays a role in left-right asymmetry determination of organ systems during development. Alternative processing of this protein can yield three different products. This gene is closely linked to both a related family member and a related pseudogene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LEFTY1 (AAH27883, 1 a.a. ~ 366 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQPLWLCWALWVLPLASPGAALAGEQLLGSLLRQLQLKEVPTLDRADMEELVIPTHVRAQYVALLQRSHGDRSRGKRFSQSFREVAGRFLALEASTHLLVFGMEQRLPPNSELVQAVLRLFQEPVPKAALHRHGRLSLRSARARVTVEWLRVRDDGSNRTSLIDSRLVSVHESGWKAFDVTEAVNFWQQLSRPRQPLLLQVSVQREHLGPLASGAHKLVRFASQGAPAGLGEPQLELHTLDLGDYGAQGDCDPEAPMTEGTRCCRQEMYIDLQGMKWAENWVLEPPGFLAYECVGTCRQPPEALAFKWPFLGPRQCIASETDSLPMIVSIKEGGRTRPQVVSLPNMRVQKCSCASDGALVPRRLQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)