Documentos clave
SAB1408760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX1 antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC116915
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDX1(1044)
Descripción general
This gene is a member of the caudal-related homeobox transcription factor gene family. The encoded DNA-binding protein regulates intestine-specific gene expression and enterocyte differentiation. It has been shown to induce expression of the intestinal alkaline phosphatase gene, and inhibit beta-catenin/T-cell factor transcriptional activity. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
CDX1 (NP_001795, 126 a.a. ~ 215 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GAQRPTPYEWMRRSVAAGGGGGSGKTRTKDKYRVVYTDHQRLELEKEFHYSRYITIRRKSELAANLGLTERQVKIWFQNRRAKERKVNKK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)