Documentos clave
SAB1408741
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PAD1, POH1, rpn11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1408741 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMD14(10213)
Descripción general
PSMD14 is a component of the 26S proteasome, a multiprotein complex that degrades proteins targeted for destruction by the ubiquitin pathway (Spataro et al., 1997 [PubMed 9374539]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
PSMD14 (NP_005796.1, 1 a.a. ~ 310 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDRLLRLGGGMPGLGQGPPTDAPAVDTAEQVYISSLALLKMLKHGRAGVPMEVMGLMLGEFVDDYTVRVIDVFAMPQSGTGVSVEAVDPVFQAKMLDMLKQTGRPEMVVGWYHSHPGFGCWLSGVDINTQQSFEALSERAVAVVVDPIQSVKGKVVIDAFRLINANMMVLGHEPRQTTSNLGHLNKPSIQALIHGLNRHYYSITINYRKNELEQKMLLNLHKKSWMEGLTLQDYSEHCKHNESVVKEMLELAKNYNKAVEEEDKMTPEQLAIKNVGKQDPKRHLEEHVDVLMTSNIVQCLAAMLDTVVFK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dongyeob Seo et al.
EBioMedicine, 49, 55-71 (2019-11-07)
Although bone morphogenetic protein 6 (BMP6) signaling pathway has been implicated in many types of cancer, its role of tumorigenesis seems to be controversial and its ubiquitin-modifying mechanisms have not been fully addressed. Our study was designed to investigate how