Documentos clave
SAB1408615
Sigma-Aldrich
Anti-PAFAH2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ26025, HSD-PLA2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~44 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAFAH2(5051)
Descripción general
This gene encodes platelet-activating factor acetylhydrolase isoform 2, a single-subunit intracellular enzyme that catalyzes the removal of the acetyl group at the SN-2 position of platelet-activating factor (identified as 1-O-alkyl-2-acetyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine). However, this lipase exhibits a broader substrate specificity than simply platelet activating factor. Two other isoforms of intracellular platelet-activating factor acetylhydrolase exist, and both are multi-subunit enzymes. Additionally, there is a single-subunit serum isoform of this enzyme. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
PAFAH2 (NP_000428.2, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGVNQSVGFPPVTGPHLVGCGDVMEGQNLQGSFFRLFYPCQKAEETMEQPLWIPRYEYCTGLAEYLQFNKRCGGLLFNLAVGSCRLPVSWNGPFKTKDSGYPLIIFSHGLGAFRTLYSAFCMELASRGFVVAVPEHRDRSAATTYFCKQAPEENQPTNESLQEEWIPFRRVEEGEKEFHVRNPQVHQRVSECLRVLKILQEVTAGQTVFNILPGGLDLMTLKGNIDMSRVAVMGHSFGGATAILALAKETQFRCAVALDAWMFPLERDFYPKARGPVFFINTEKFQTMESVNLMKKICAQHEQSRIITVLGSVHRSQTDFAFVTGNLIGKFFSTETRGSLDPYEGQEVMVRAMLAFLQKHLDLKEDYNQWNNLIEGIGPSLTPGAPHHLSSL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)