Documentos clave
SAB1408611
Sigma-Aldrich
Anti-NOV antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CCN3, IGFBP9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NOV(4856)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a small secreted cysteine-rich protein and a member of the CCN family of regulatory proteins. CNN family proteins associate with the extracellular matrix and play an important role in cardiovascular and skeletal development, fibrosis and cancer development. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NOV (AAH15028.1, 1 a.a. ~ 357 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQSVQSTSFCLRKQCLCLTFLLLHLLGQVAATQRCPPQCPGRCPATPPTCAPGVRAVLDGCSCCLVCARQRGESCSDLEPCDESSGLYCDRSADPSKQTGICTAVEGDNCVFDGVIYRSGEKFQPSCKFQCTCRDGQIGCVPRCQLDVLLPEPNCPAPRKVEVPGECCEKWICGPDEEDSLGGLTLAAYRPEATLGVEVSDSSVNCIEQTTEWTACSKSCGMGFSTRVTNRNRQCEMLKQTRLCMVRPCEQEPEQPTDKKGKKCLRTKKSLKAIHLQFKNCTSLHTYKPRFCGVCSDGRCCTPHNTKTIQAEFQCSPGQIVKKPVMVIGTCTCHTNCPKNNEAFLQELELKTTRGKM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)