Documentos clave
SAB1408519
Sigma-Aldrich
Anti-NANOGP8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC119250, NANOG, NANOGP1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1408519 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~34.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
This locus is a processed pseudogene of the transcription factor NANOG. NANOG plays a central role in regulating self-renewal in pluripotent stem cells and tumor cells. This pseudogene contains an intact open reading frame that could potentially encode a protein similar to NANOG. Although there is no evidence of transcription from this pseudogene, RT-PCR studies suggest that NANOGP8 may be expressed in some cancer cell lines. In vitro studies using a recombinant NANOGP8 protein have shown that the protein localizes to the nucleus and can promote cell proliferation, similar to NANOG. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NANOGP8 (AAH69807, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVDPACPQSLPCFEASDCKESSPMPVICGPEENYPSLQMSSAEMPHTETVSPLPSSMDLLIQDSPDSSTSPKGKQPTSAENSVAKKEDKVPVKKQKTRTVFSSTQLCVLNDRFQRQKYLSLQQMQELSNILNLSYKQVKTWFQNQRMKSKRWQKNNWPKNSNGVTQKASAPTYPSLYSSYHQGCLVNPTGNLPMWSNQTWNNSTWSNQTQNIQSWSNHSWNTQTWCTQSWNNQAWNSPFYNCGEESLQSCMHFQPNSPASDLEAALEAAGEGLNVIQQTTRYFSTPQTMDLFLNYSMNMQPEDV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)