Documentos clave
SAB1408457
Sigma-Aldrich
Anti-FRMD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
4.1O, EPB41L4O, EPB41LO, MGC20553, P410
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto SAB1408457 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~66.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FRMD3(257019)
Descripción general
Protein 4.1 of red blood cells, or 4.1R (EPB41; MIM 130500), is a multifunctional protein essential for maintaining erythrocyte shape and membrane mechanical properties. The protein 4.1 family comprises a group of structural proteins that includes, in addition to 4.1R, 4.1G (general type; MIM 603237), 4.1B (brain type; MIM 605331), 4.1N (neuron type; MIM 602879), and 4.1O (ovary type).[supplied by OMIM
Inmunógeno
FRMD3 (AAH41376.1, 1 a.a. ~ 581 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIHFRSSSVKSLSQEMRCTIRLLDDSEISCHIQRETKGQFLIDHICNYYSLLEKDYFGIRYVDPEKQRHWLEPNKSIFKQMKTHPPYTMCFRVKFYPHEPLKIKEELTRYLLYLQIKRDIFHGHLLCSFSDAAYLGACIVQAELGDYDPNEHPENYISEFEIFPKQSQKLERKIVEIHKNELRGQSPPVAEFNLLLKAHTLETYGVDPHPCKDSTGTTTFLGFTAAGFVVFQGNKRIHLIKWPDVCKLKFEGKTFYVIGTQKEKKAMLAFNTSTPAACKHLWKCGVENQAFYKYAKSSQIKTVSSSKIFFKGSRFRYSGKVAKEVVEASSKIQREPPEVHRANITQSRSSHSLNKQLIINMEPLQPLLPSPSEQEEELPLGEGVPLPKEENISAPLISSSPVKAAREYEDPPSEEEDKIKEEPLTISELVYNPSASLLPTPVDDDEIDMLFDCPSRLELEREDTDSFEDLEADENAFLIAEEEELKEARRALSWSYDILTGHIRVNPLVKSFSRLLVVGLGLLLFVFPLLLLLLESGIDLSFLCEIRQTPEFEQFHYEYYCPLKEWVAGKVHLILYMLGCS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)